α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)benzoesäure
PC7530-100G
PC7530-500G
PC7530-1KG
APOSPC7530-100GEA
21.9
EUR
APOSPC7530-100G
APOSPC7530-500G
APOSPC7530-1KG
α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure 98%
α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Molecular Weight: 190,12 g/mol Siedepunkt: 237…240 °C Schmelzpunkt: 103…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002519 CAS-Nummer: 454-92-2 EINECS: 207-230-2 |