4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7534-1G PC7534-250MG PC7534-5G
APOSPC7534-1GEA 84.1 EUR
APOSPC7534-1G APOSPC7534-250MG APOSPC7534-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062376
CAS-Nummer: 853771-90-1