3-Chlor-2-fluorthioanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7535-1G
PC7535-5G
APOSPC7535-1GEA
154
EUR
APOSPC7535-1G
APOSPC7535-5G
3-Chlor-2-fluorthioanisol 98%
3-Chlor-2-fluorthioanisol
Formel:
C₇H₆ClFS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475846 CAS-Nummer: 214057-24-6 |