2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chlor-3-hydroxybenzotrifluorid
PC7543-1G PC7543-250MG
APOSPC7543-1GEA 59.6 EUR
APOSPC7543-1G APOSPC7543-250MG
2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molecular Weight: 196,56 g/mol
Siedepunkt: 160 °C
Dichte: 1,479 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00213793
CAS-Nummer: 138377-34-1
UN: 3265
ADR: 8,III