4-Brom-3-fluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7544-100G PC7544-25G PC7544-5G
APOSPC7544-100GEA 114 EUR
APOSPC7544-100G APOSPC7544-25G APOSPC7544-5G
4-Brom-3-fluoranilin 98%
4-Brom-3-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 231
Schmelzpunkt: 65…70 °C
Dichte: 0.982 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672933
CAS-Nummer: 656-65-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR