1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7546-5G PC7546-25G
APOSPC7546-5GEA 104 EUR
APOSPC7546-5G APOSPC7546-25G
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Formel: C₅H₃F₉O₃
Siedepunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094428
CAS-Nummer: 330562-43-1