3-Fluor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7551-1G PC7551-5G PC7551-25G
APOSPC7551-1GEA 63.8 EUR
APOSPC7551-1G APOSPC7551-5G APOSPC7551-25G
3-Fluor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₄S
Molecular Weight: 218,2000 g/mol
Schmelzpunkt: 212…213 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743730
CAS-Nummer: 185945-88-4