3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Ethoxy-4-fluorobenzeneboronic acid
PC7571-1G
PC7571-5G
PC7571-10G
APOSPC7571-1GEA
142
EUR
APOSPC7571-1G
APOSPC7571-5G
APOSPC7571-10G
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid
Formel:
C₈H₁₀BFO₃ Molecular Weight: 183,97 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09475831 CAS-Nummer: 900174-65-4 |