Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7593-1G PC7593-250MG PC7593-500MG
APOSPC7593-1GEA 0 EUR
APOSPC7593-1G APOSPC7593-250MG APOSPC7593-500MG
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Formel: C₅H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 171,12 g/mol
Siedepunkt: 50 °C/0,2mmHg
Dichte: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08457648
CAS-Nummer: 914203-47-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR