Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,2-difluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(perfluorobutoxy)ethoxy)acetate
PC7594-25G PC7594-5G PC7594-100G
APOSPC7594-25GEA 202 EUR
APOSPC7594-25G APOSPC7594-5G APOSPC7594-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Formel: C₉H₃F₁₅O₄
Molecular Weight: 460.10 g/mol
Siedepunkt: 50 °C/12mmHg
Dichte: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094429
CAS-Nummer: 129301-40-2