α,α,α,2-Tetrafluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluorbenzotrifluorid, 1-Fluor-2-(trifluormethyl)benzol
PC7596-100G PC7596-500G PC7596-1KG
APOSPC7596-100GEA 21.9 EUR
APOSPC7596-100G APOSPC7596-500G APOSPC7596-1KG
α,α,α,2-Tetrafluortoluol 97%
α,α,α,2-Tetrafluortoluol
Formel: C₇H₄F₄
Siedepunkt: 114…115 °C/750mmHg
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000374
CAS-Nummer: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN: 1993
ADR: 3,II