3-Brom-4-fluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7598-250MG
APOSPC7598-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC7598-250MG
3-Brom-4-fluorbenzamid
3-Brom-4-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅BrFNO
Molecular Weight: 218,0200 g/mol
Schmelzpunkt: 126…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094431
CAS-Nummer: 455-85-6