2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid
PC7604-25G PC7604-5G PC7604-1G
APOSPC7604-25GEA 174 EUR
APOSPC7604-25G APOSPC7604-5G APOSPC7604-1G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₄S
Molecular Weight: 289,62 g/mol
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013456
CAS-Nummer: 837-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II