N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Lieferant: Apollo Scientific
PC7606-10G PC7606-1G PC7606-5G
APOSPC7606-10GEA 1350 EUR
APOSPC7606-10G APOSPC7606-1G APOSPC7606-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formel: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 282.65 g/mol
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689716
CAS-Nummer: 937601-75-7