3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Lieferant: Apollo Scientific
PC7607-10G PC7607-1G PC7607-5G
APOSPC7607-10GEA 894 EUR
APOSPC7607-10G APOSPC7607-1G APOSPC7607-5G
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formel: C₁₄H₈BrFN₂OS
Molecular Weight: 351.2 g/mol
Schmelzpunkt: 267…269 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689698
CAS-Nummer: 937601-60-0