2-Amino-4-chlor-2'-fluorbenzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7608-1G
PC7608-250MG
APOSPC7608-1GEA
495
EUR
APOSPC7608-1G
APOSPC7608-250MG
2-Amino-4-chlor-2'-fluorbenzophenon
2-Amino-4-chlor-2'-fluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₉ClFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236584 CAS-Nummer: 203303-05-3 |