α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Trifluormethyl)benzoesäurechlorid, 4-(Trifluormethyl)benzoylchlorid
PC7610-100G
PC7610-25G
APOSPC7610-100GEA
81.2
EUR
APOSPC7610-100G
APOSPC7610-25G
α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid 97%
α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid
Formel:
C₈H₄ClF₃O Molecular Weight: 208,57 g/mol Siedepunkt: 188…190 °C Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1,404 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000694 CAS-Nummer: 329-15-7 EINECS: 206-342-9 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...