1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2'-((Perfluoroethane-1,2-diyl)bis(oxy))bis(2,2-difluoroethanol)
PC7617-25G
PC7617-1G
APOSPC7617-25GEA
168
EUR
APOSPC7617-25G
APOSPC7617-1G
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Formel:
C₆H₆F₈O₄ Molecular Weight: 294.1 g/mol Siedepunkt: 103 °C/1.3mmHg Schmelzpunkt: 67…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094435 CAS-Nummer: 129301-42-4 |