3-Fluor-4-nitrobenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7624-1G
PC7624-250MG
PC7624-5G
APOSPC7624-1GEA
39.3
EUR
APOSPC7624-1G
APOSPC7624-250MG
APOSPC7624-5G
3-Fluor-4-nitrobenzaldehyd 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄NO₃F Molecular Weight: 169.1100 g/mol Schmelzpunkt: 57…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00968940 CAS-Nummer: 160538-51-2 |