4-(Trifluormethyl)benzylamin 94%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7630-25G PC7630-100G
APOSPC7630-25GEA 31.9 EUR
APOSPC7630-25G APOSPC7630-100G
4-(Trifluormethyl)benzylamin 94%
4-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Siedepunkt: 80…82 °C/15mmHg
Dichte: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010220
CAS-Nummer: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR