α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzylbromid, 4-(Brommethyl)benzotrifluorid
PC7633-100G PC7633-25G PC7633-5G
APOSPC7633-100GEA 109 EUR
APOSPC7633-100G APOSPC7633-25G APOSPC7633-5G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol 98%
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol
Formel: C₈H₆BrF₃
Molecular Weight: 239,03 g/mol
Siedepunkt: 65…66 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Dichte: 1,546 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000403
CAS-Nummer: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8,II