α'-Chlor-α,α,α-trifluor-o-xylol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Chlormethyl)benzotrifluorid, 2-(Trifluormethyl)benzylchlorid, 1-(Chlormethyl)-2-(trifluormethyl)benzol
PC7633E-100G
PC7633E-25G
PC7633E-5G
APOSPC7633E-100GEA
116
EUR
APOSPC7633E-100G
APOSPC7633E-25G
APOSPC7633E-5G
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-o-xylol 97%
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-o-xylol
Formel:
C₈H₆ClF₃ Molecular Weight: 194,58 g/mol Siedepunkt: 67…68 °C/12mmHg Dichte: 1,337 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009920 CAS-Nummer: 21742-00-7 EINECS: 244-560-6 UN: 3265 ADR: 8,III |