α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Chlormethyl)-3-(trifluormethyl)benzol, 3-(Trifluormethyl)benzylchlorid, 3-(Chlormethyl)benzotrifluorid
PC7633F-25G
PC7633F-100G
PC7633F-500G
APOSPC7633F-25GEA
26.1
EUR
APOSPC7633F-25G
APOSPC7633F-100G
APOSPC7633F-500G
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol 98%
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
Derivitising agent for detection of ethyleneurea by electron-capture G.C.
Formel:
C₈H₆ClF₃ Molecular Weight: 194,58 g/mol Siedepunkt: 68…70 °C/12mmHg Dichte: 1,254 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000908 CAS-Nummer: 705-29-3 EINECS: 211-884-4 UN: 2920 ADR: 8+3,II |