α'-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7633G-25G PC7633G-5G
APOSPC7633G-25GEA 37.7 EUR
APOSPC7633G-25G APOSPC7633G-5G
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol 98%
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol
Formel: C₈H₆ClF₃
Siedepunkt: 68 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 19 °C
Dichte: 1,315 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040772
CAS-Nummer: 939-99-1
UN: 3265
ADR: 8,II