3-(Trifluormethyl)benzylmercaptan, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
PC7634-10G PC7634-25G PC7634-1G
APOSPC7634-10GEA 102 EUR
APOSPC7634-10G APOSPC7634-25G APOSPC7634-1G
3-(Trifluormethyl)benzylmercaptan, technische Qualität
3-(Trifluormethyl)benzylmercaptan
Formel: C₈H₇F₃S
Molecular Weight: 192.2 g/mol
Siedepunkt: 75…77 °C/5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042435
CAS-Nummer: 25697-55-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III