Benzyl chlorofluoroacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7636-1G
PC7636-5G
PC7636-25G
APOSPC7636-1GEA
281
EUR
APOSPC7636-1G
APOSPC7636-5G
APOSPC7636-25G
Benzyl chlorofluoroacetate 97%
Benzyl chlorofluoroacetate
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Siedepunkt: 125…126 °C/15mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01862039 CAS-Nummer: 243659-11-2 |