5-Fluor-2-methyl-1H-indol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7645-5G PC7645-1G
APOSPC7645-5GEA 23.2 EUR
APOSPC7645-5G APOSPC7645-1G
5-Fluor-2-methyl-1H-indol 97%
5-Fluoro-2-methylindole
Formel: C9H8FN
Molecular Weight: 149.17 g/mol
Siedepunkt: 112…120 °C/0.1mmHg
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02093649
CAS-Nummer: 399-72-4