Methyl-3-amino-4-fluorbenzoat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7646-1G PC7646-25G PC7646-5G
APOSPC7646-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7646-1G APOSPC7646-25G APOSPC7646-5G
Methyl-3-amino-4-fluorbenzoat 99%
Methyl-3-amino-4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₈FNO₂
Schmelzpunkt: 66…69 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08689743
CAS-Nummer: 369-26-6