N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC7647-1G PC7647-5G
APOSPC7647-1GEA 68.3 EUR
APOSPC7647-1G APOSPC7647-5G
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Molecular Weight: 176,14 g/mol
Schmelzpunkt: 91…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689790
CAS-Nummer: 937602-15-8