1-Fluor-4-(4-iodphenoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-4'-iododiphenyl ether
PC7649-1G PC7649-5G
APOSPC7649-1GEA 125 EUR
APOSPC7649-1G APOSPC7649-5G
1-Fluor-4-(4-iodphenoxy)benzol
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Formel: C₁₂H₈FIO
Schmelzpunkt: 45…46 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07368761
CAS-Nummer: 886762-45-4