2,3,5-Trifluorbenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluene
PC7654-1G
PC7654-250MG
APOSPC7654-1GEA
109
EUR
APOSPC7654-1G
APOSPC7654-250MG
2,3,5-Trifluorbenzylbromid 97%
2,3,5-Trifluorbenzylbromid
Formel:
C₇H₄BrF₃ Molecular Weight: 225.01 g/mol Siedepunkt: 182 Schmelzpunkt: 21 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00083543 CAS-Nummer: 226717-83-5 UN: 3265 ADR: 8 II |