4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(4-Fluorophenyl)-5-oxovaleric Acid, 5-(4-Fluorophenyl)-5-oxopentanoic acid
PC7656-500G
APOSPC7656-500GEA
157
EUR
APOSPC7656-500G
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Formel:
C₁₁H₁₁FO₃ Molecular Weight: 210,20 g/mol Schmelzpunkt: 142…144 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00667222 CAS-Nummer: 149437-76-3 |