2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7657-100G PC7657-25G PC7657-5G
APOSPC7657-100GEA 369 EUR
APOSPC7657-100G APOSPC7657-25G APOSPC7657-5G
2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Molecular Weight: 226 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153087
CAS-Nummer: 189278-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III