2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Methoxy-N-methyl-2,4,6-trifluorobenzamide
PC7659-1G PC7659-500MG
APOSPC7659-1GEA 0 EUR
APOSPC7659-1G APOSPC7659-500MG
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 219,16 g/mol
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689800
CAS-Nummer: 937602-31-8