1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]imidazolidin-2-one
PC7661-1G
PC7661-5G
APOSPC7661-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7661-1G
APOSPC7661-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formel:
C₁₀H₉F₃N₂O₂ Molecular Weight: 246,19 g/mol Schmelzpunkt: 145…146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689725 CAS-Nummer: 162748-20-1 |