3-(Trifluormethyl)zimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)cinnamsäure, 3-(3-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure, 3-(m-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure
PC7663-100G
PC7663-25G
APOSPC7663-100GEA
72.5
EUR
APOSPC7663-100G
APOSPC7663-25G
3-(Trifluormethyl)zimtsäure 98%
3-(Trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₇F₃O₂ Schmelzpunkt: 132…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004393 CAS-Nummer: 779-89-5 |