4-(Trifluormethyl)zimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluormethyl)cinnamsäure, 3-(4-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure, 3-(p-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure
PC7664-100G
PC7664-25G
PC7664-500G
APOSPC7664-100GEA
74.1
EUR
APOSPC7664-100G
APOSPC7664-25G
APOSPC7664-500G
4-(Trifluormethyl)zimtsäure 98%
4-(Trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₇F₃O₂ Molecular Weight: 216.16 g/mol Schmelzpunkt: 230…234 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002696 CAS-Nummer: 16642-92-5 |