1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7666-1G
PC7666-100MG
APOSPC7666-1GEA
116
EUR
APOSPC7666-1G
APOSPC7666-100MG
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₉H₅ClF₃N₃O₂S Schmelzpunkt: 87…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689729 CAS-Nummer: 1006441-36-6 UN: 3261 ADR: 8,III |