3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7668-25G PC7668-5G PC7668-100MG
APOSPC7668-25GEA 487 EUR
APOSPC7668-25G APOSPC7668-5G APOSPC7668-100MG
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Formel: C₅H₅F₃O₂
Molecular Weight: 154,09 g/mol
Siedepunkt: 158…163 °C
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 1,318 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014374
CAS-Nummer: 69056-67-3
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR