3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid

PC7671-1G PC7671-25G PC7671-5G
APOSPC7671-1GEA 51 EUR
APOSPC7671-1G APOSPC7671-25G APOSPC7671-5G
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Formel: C₅H₇F₃O₃
Molecular Weight: 172,1 g/mol
Siedepunkt: 257 °C
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039531
CAS-Nummer: 338-03-4
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR