2',4'-Difluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7673-1G PC7673-250MG PC7673-5G
APOSPC7673-1GEA 201 EUR
APOSPC7673-1G APOSPC7673-250MG APOSPC7673-5G
2',4'-Difluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
2',4'-Difluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₅F₅O
Molecular Weight: 224.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12547946
CAS-Nummer: 1202679-46-6