2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Difluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(Difluoromethyl)benzimidazole
PC7676-25G
APOSPC7676-25GEA
71.2
EUR
APOSPC7676-25G
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formel:
C₈H₆F₂N₂ Molecular Weight: 168,15 g/mol Schmelzpunkt: 155…157 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00463015 CAS-Nummer: 705-09-9 |