4-(Difluormethoxy)phenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC7690-1G PC7690-250MG PC7690-5G
APOSPC7690-1GEA 66.7 EUR
APOSPC7690-1G APOSPC7690-250MG APOSPC7690-5G
4-(Difluormethoxy)phenylessigsäure 98%
4-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Formel: C₉H₈F₂O₃
Molecular Weight: 202,1600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236239
CAS-Nummer: 243659-15-6