(3-(Trifluormethyl)phenoxy)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7696-1G PC7696-5G PC7696-10G
APOSPC7696-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7696-1G APOSPC7696-5G APOSPC7696-10G
(3-(Trifluormethyl)phenoxy)acetonitril 97%
(3-(Trifluormethyl)phenoxy)acetonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Molecular Weight: 201,15 g/mol
Siedepunkt: 82…84 °C/0,5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2145-31-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III