(α,α,α-Trifluor-3-tolyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(Trifluormethyl)phenyl)essigsäure
PC7699-25G PC7699-100G PC7699-5G
APOSPC7699-25GEA 34.8 EUR
APOSPC7699-25G APOSPC7699-100G APOSPC7699-5G
(α,α,α-Trifluor-3-tolyl)essigsäure 97%
(α,α,α-Trifluor-3-tolyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 204.15 g/mol
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004339
CAS-Nummer: 351-35-9
EINECS: 206-511-7