3-Benzyloxy-6-brom-2-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Benzyloxy)-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid
PC7705-1G
PC7705-5G
APOSPC7705-1GEA
139
EUR
APOSPC7705-1G
APOSPC7705-5G
3-Benzyloxy-6-brom-2-fluorphenylboronsäure 98%
3-Benzyloxy-6-brom-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BBrFO₃ Molecular Weight: 324.9400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475868 CAS-Nummer: 957035-10-8 |