5-Fluor-2-methoxy-3-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7707-250MG
PC7707-1G
APOSPC7707-250MGEA
144
EUR
APOSPC7707-250MG
APOSPC7707-1G
5-Fluor-2-methoxy-3-pyridinboronsäure 98%
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₇BFNO₃ Schmelzpunkt: 86…88 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368239 CAS-Nummer: 957120-32-0 |