4-(Trifluormethyl)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7713-1G
PC7713-5G
PC7713-10G
APOSPC7713-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7713-1G
APOSPC7713-5G
APOSPC7713-10G
4-(Trifluormethyl)piperidin Hydrochlorid
4-(Trifluormethyl)piperidin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₁ClF₃N Molecular Weight: 189,61 g/mol Schmelzpunkt: 155…160 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04971993 CAS-Nummer: 155849-49-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...