3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7718-25G PC7718-5G
APOSPC7718-25GEA 400 EUR
APOSPC7718-25G APOSPC7718-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Siedepunkt: 58 °C/11mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08061310
CAS-Nummer: 936841-70-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III