4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC7722-250MG PC7722-1G
APOSPC7722-250MGEA 31.9 EUR
APOSPC7722-250MG APOSPC7722-1G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Molecular Weight: 172.11 g/mol
Siedepunkt: 58…60 °C/1.5mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09038236
CAS-Nummer: 936841-69-9